Merck
W350613
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3506
EC Number:
欧州評議会番号:
10772
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.531
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191-195 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; herbaceous; fruity; cheesy; wine-like
SMILES記法
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Natural occurrence: Peppermint, Scotch, spearmint, sherry and whiskey
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W350613-100G-K:4548173978574
W350613-100G:
W350613-1KG-K:4548173978581
W350613-4KG-K:
W350613-SAMPLE-K:
W350613-4KG:
W350613-VAR-K:
W350613-BULK-K:
W350613-1KG:
W350613-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)