由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]22/D −115°, c = 1 in chloroform
組成
contains IFRA restricted Carvone
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
carvone
官能
minty; herbaceous
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
InChI Key
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W224707-BULK-K:
W224707-SAMPLE:
W224707-SAMPLE-K:
W224707-VAR:
W224707-5KG:
W224707-100G:
W224707-BULK:
W224707-1KG-K:4548173967820
W224707-100G-K:4548173967813
W224707-5KG-K:4548173967837
W224707-VAR-K:
W224707-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック