Merck
W220906
Sigma-Aldrich
Butyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
192.25
FEMA番号:
2209
EC Number:
欧州評議会番号:
2159
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.787
NACRES:
NA.21
官能:
honey; rose
グレード:
FG
Fragrance grade
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
133-135 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
honey; rose
SMILES記法
CCCCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-9-14-12(13)10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,2-3,9-10H2,1H3
InChI Key
LDOXTQYWWYXYSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W220906-BULK-K:
W220906-1KG-K:4548173967547
W220906-SAMPLE:
W220906-SAMPLE-K:
W220906-10KG:
W220906-VAR-K:
W220906-5KG-K:
W220906-1KG:
W220906-10KG-K:
W220906-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)