Merck
W286605
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
別名:
Benzyl carbinyl phenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
240.30
FEMA番号:
2866
EC Number:
欧州評議会番号:
234
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.707
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; rose; sweet
SMILES記法
O=C(CC1=CC=CC=C1)OCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
InChI Key
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Phenethyl phenylacetate is a fragrance ingredient belonging to the family of esters. Due to its pleasant and fruity aroma, it is commonly used as a flavoring and fragrance agent. Esters are mainly used in flower fragrance compositions and as fixatives.
アプリケーション
Phenethyl phenylacetate is a chemical compound with rose, honey, and other fruity aromas used in flavorings and fragrances.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W286605-VAR:
W286605-10KG:
W286605-1KG:
W286605-5KG:
W286605-SAMPLE:
W286605-10KG-K:
W286605-5KG-K:4548173973661
W286605-VAR-K:
W286605-SAMPLE-K:
W286605-BULK-K:
W286605-1KG-K:4548173973654
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Common Fragrance and Flavor Materials
Horst S, et al.
Common Fragrance and Flavor Materials null