Merck
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
別名:
Benzyl carbinyl phenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O2
CAS番号:
分子量:
240.30
FEMA番号:
2866
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
9.707
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; rose; sweet
SMILES記法
O(CCc2ccccc2)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
InChI Key
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W286612-1KG-K:
W286612-VAR-K:
W286612-SAMPLE-K:
W286612-100G-K:
W286612-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W286612-SAMPLE-K
W286612-100G-K
W286612-1KG-K