Merck
02890590
β-Asarone
primary reference standard
別名:
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
1910605
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChI Key
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)