詳細
Visiprep 5 ポートフラスコ真空マニホールドにより、分析者は Supelco の固相抽出用チューブを使用して同時に 5 つまでの試料を調製することができます。 従来の真空マニホールドとは異なり、Visiprep 5 ポート型フラスコマニホールドでは SPE 溶出液を 50 mL の丸底または平底フラスコに回収し、ロータリーエバポレーターに直接かけることができます。 このマニホールドは、化学薬品耐性を持つ 5 ポートカバー(DL 型または標準型)、ガスケット、ベース、ガラス容器、真空ゲージおよびブリード弁、流量調節弁 5 個、交換可能な溶媒ガイドニードル 5 個、50 mL の丸底または平底フラスコを 5 個まで保持できるベースプレートで構成されています。
標準および DL Visiprep モデルのいずれの各ポートにも流量調節弁が付いています。
推奨フラスコ:Aldrich® シングルネックフラスコ、50 mL、ジョイント:ST/NS 24/40
標準および DL Visiprep モデルのいずれの各ポートにも流量調節弁が付いています。
推奨フラスコ:Aldrich® シングルネックフラスコ、50 mL、ジョイント:ST/NS 24/40
- 丸底(カタログ番号 Z414484)
- 平底(カタログ番号 Z418773)
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
57103-U | 4061832597492 |
1492007-500MG | 4061838738240 |
27734-1KG | 4061826193402 |
24-0170-2-25G-J | |
43051-100MG | 4061832107929 |
506345-100GM | 4055977272451 |
506345-25GM | 4055977272468 |
8005080100 | 4022536360133 |
P0500-100G | 4061835547227 |
P0500-250G | 4061832864921 |
P5585-10G | 4061834391999 |
W283207-10KG | |
W283207-1KG | |
W283215-10KG-K | 4061834397052 |
W283215-1KG-K | 4061837517075 |
P0500-25G | 4061835547241 |
24-0170-5-500G-J | 4061833410400 |
27734-25KG | 4061832747736 |
27734-6X1KG | |
8005081000 | 4022536360140 |
P0090000 | 4061833813584 |
PHR1120-1G | 4061835233151 |
P5585-100G | 4061833623305 |
P5585-25G | 4061834392002 |
W283207-10KG-K | 4061835565979 |