Merck
57080-U
Supelco
Visi-1シングルSPEチューブプロセッサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
関連するカテゴリー
詳細
Visi-1プロセッサ-では流速を2段階に切り替えられます。
当社のVisi-1シングルSPEチュ-ブプロセッサ-は1本の1 ml、3 mlまたは6 ml SPEチュ-ブ内の流速を精密に制御します。
1~数本程度のサンプル処理であれば、この装置ほど迅速かつ便利で信頼性の高い方法は他にありません。
使い方は簡単で、SPEチュ-ブに適切な溶液を満たしてからVisi-1プロセッサ-にセットし、刻み付きノブを時計回りにひねります。溶液はチュ-ブを均一な速さでゆっくり通り抜けるため、最も再現性の高いSPEの結果が得られます。チュ-ブ先端から溶媒の最後の1滴を追い出すにはプランジャ-を使用します。チュ-ブをプロセッサ-から取り外して次の溶液を入れ、このプロセスを繰り返します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)