Merck
W286020
Sigma-Aldrich
安息香酸フェネチル
natural, ≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
226.27
FEMA番号:
2860
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.774
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
182 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; rose
SMILES記法
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
InChI Key
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W286020-SAMPLE-K:
W286020-100G-K:
W286020-BULK-K:
W286020-1KG-K:
W286020-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)