由来生物
synthetic
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; floral; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-6-12(13)14-10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
InChI Key
WFNDDSQUKATKNX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W286109-BULK-K:
W286109-10KG:
W286109-5KG:
W286109-1KG:
W286109-SAMPLE:
W286109-1KG-K:4548173973562
W286109-SAMPLE-K:
W286109-5KG-K:4548173973579
W286109-10KG-K:
W286109-VAR-K:
W286109-1G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W286109-10KG | |
W286109-1KG-K | 4061837517341 |
W286109-5KG-K | 4061837520723 |
W286109-10KG-K | |
W286109-1KG | |
W286109-5KG | |
W286109-SAMPLE | |
W286109-SAMPLE-K | 4061837517365 |