Merck
W246328
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸エチル
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
Ethyl 3-methyl butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2463
Beilstein:
1744677
EC Number:
欧州評議会番号:
442
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.447
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
7.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W246328-4KG:
W246328-4KG-K:
W246328-VAR-K:
W246328-100G-K:
W246328-1KG-K:
W246328-BULK-K:
W246328-1KG:
W246328-SAMPLE:
W246328-100G:
W246328-BULK:
W246328-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johannes Niebler et al.
Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W246328-1KG-K4061837876912
W246328-100G-K4061837876905
W246328-1KG
W246328-4KG-K
W246328-SAMPLE
W246328-SAMPLE-K4061837876929