グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; honey; floral; balsamic; rose; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W245230-100G-K:
W245230-1KG-K:
W245230-VAR-K:
W245230-SAMPLE-K:
W245230-BULK-K:
W245230-500G-K:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W245230-SAMPLE-K | 4061834355243 |
W245230-100G-K | 4061834365501 |
W245230-1KG-K | |
W245230-500G-K | 4061834396529 |