Merck
W245607
Sigma-Aldrich
プロピオン酸エチル
≥97%, FCC, FG
別名:
2-メチルブチレート, プロパン酸エチル, プロパン酸エチルエステル, プロピオン酸エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
2456
Beilstein:
506287
EC Number:
欧州評議会番号:
402
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.121
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.52 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 27.2 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
887 °F
expl. lim.
11 %
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
grape; ethereal; fruity; rum; sweet; wine-like
SMILES記法
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 全気候型ナトリウムイオン電池のための電解質と界面相化学の調整:ナトリウムイオン電池に関する先駆的な研究として、この研究では、さまざまな気候条件下で電池性能を向上させるために、プロピオン酸エチルの使用を含む電解質マトリックスの最適化について考察しています(He et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W245607-VAR-K:
W245607-1KG:
W245607-900G:
W245607-20KG:
W245607-20KG-K:
W245607-SAMPLE-K:
W245607-10KG:
W245607-10KG-K:
W245607-SAMPLE:
W245607-1KG-K:
W245607-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were
Sun-Liang Cui et al.
The Journal of organic chemistry, 72(20), 7779-7782 (2007-09-11)
A novel synthesis of Hantzsch-type N-substituted 1,4-dihydropyridines from salicaldehydes, ethyl propiolate, and amines has been developed. Salicaldehydes were treated with ethyl propiolate in the presence of N-methylmorpholine to give ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates. Three equivalents of ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates reacted with 1 equiv
J J Bergman et al.
Gut, 35(11), 1653-1658 (1994-11-01)
There is a discrepancy between in vitro cholesterol dissolving efficacy of methyl-tert-butyl ether (MTBE) and ethyl propionate and cholesterol gall stone dissolution in vivo. This study investigated whether the presence of bile changes the cholesterol dissolving capacity of MTBE and
A F Hofmann et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1274-1282 (1997-06-01)
Topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using methyl tert-butyl ether (MTBE) is useful in symptomatic patients judged too ill for surgery. Previous studies showed that ethyl propionate (EP), a C5 ester, dissolves cholesterol gallstones rapidly in vitro, but differs from
C Y Chen et al.
Digestive diseases and sciences, 40(2), 419-426 (1995-02-01)
We evaluated the toxic effects of four currently used chemolytic solvents--dimethyl sulfoxide (DMSO, 99%), ethyl propionate (EP, 99%), tetrasodium ethyl-dimethyl tetraacetate (4Na-EDTA, 2%, pH 11), and methyl tert-butyl ether (MTBE, purity = 99.5%) in an animal model. Each solvent was
プロトコル
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W245607-10KG-K4061837545139
W245607-20KG-K4061837545153
W245607-SAMPLE
W245607-10KG
W245607-1KG
W245607-1KG-K4061837545146
W245607-20KG
W245607-SAMPLE-K4061837545160