Merck
33864
Supelco
チルミコシン
VETRANAL®, analytical standard, mix of isomers
別名:
20-デオキソ-20-(3,5-ジメチル-1-ピペリジニル)デスマイコシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H80N2O13
分子量:
869.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1OC(OCC(C(CC)O2)/C=C(/C=C/C(C(C)CC(CCN3CC(C)CC(C)C3)C(OC4OC(C)C(O)C(N(C)C)C4O)C(C)C(O)CC2=O)=O)C)C(OC)C(OC)C1O
InChI
1S/C46H80N2O13/c1-13-36-33(24-57-46-44(56-12)43(55-11)40(53)31(8)59-46)19-25(2)14-15-34(49)28(5)20-32(16-17-48-22-26(3)18-27(4)23-48)42(29(6)35(50)21-37(51)60-36)61-45-41(54)38(47(9)10)39(52)30(7)58-45/h14-15,19,26-33,35-36,38-46,50,52-54H,13,16-18,20-24H2,1-12H3/b15-14+,25-19+/t26-,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33-,35-,36-,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-/m1/s1
InChI Key
JTSDBFGMPLKDCD-XVFHVFLVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tilmicosinは、マイコプラズマ属菌、パスツレラ属菌、および動物さまざまなグラム陽性菌に対して広域スペクトル活性を示す半合成マクロライド系抗生物質です。
アプリケーション
Tilmicosinは、紫外検出液体クロマトグラフィー(LC-UV)によりニワトリ、ブタ、ウシ、ヒツジの組織および乳汁試料中の分析物を測定する際に、標準物質として使用できます。
薬理学的活性物質および動物由来食品中の最大残留量に関するその分類に係る2009年12月22日付け委員会規則(EU)37/2010号
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Cardio-vascular system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33864-100MG-R:
33864-VAR-R:
33864-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Bosi et al.
Journal of animal science, 89(12), 4043-4053 (2011-07-05)
The aim of this study was to determine the effects of 3 antibiotics used for pulmonary pathologies added in the feed of weaned pigs on growth performance, commensal microbiota, and immune response. At weaning, a total of 72 pigs were
David G McClary et al.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 239(1), 129-135 (2011-07-02)
To determine associations between in vitro minimum inhibitory concentrations (MICs) of tilmicosin against Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida and in vivo tilmicosin treatment outcome among calves with clinical signs of bovine respiratory disease (BRD). Observational, retrospective, cohort study. 976 feeder
Michael D Apley et al.
Foodborne pathogens and disease, 9(3), 272-279 (2012-02-14)
When considering the development of antimicrobial resistance in food animals, comparing gross use estimates of different antimicrobials is of little value due to differences in potencies, duration of activity, relative effect on target and commensal bacteria, and mechanisms of resistance.
F J Reynaldi et al.
Revista Argentina de microbiologia, 42(4), 279-283 (2011-01-14)
American Foulbrood (AFB) caused by the spore-forming bacterium Paenibacillus larvae is the most serious disease of bacterial origin affecting larvae and pupae of honeybees. Antibiotics are used in many countries for the control of AFB in high incidence areas, but
Yingyu Liu et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 18(6), 604-615 (2012-09-01)
The Haemophilus parasuis respiratory tract pathogen poses a severe threat to the swine industry despite available antimicrobial therapies. To gain a more detailed understanding of the molecular mechanisms underlying H. parasuis response to tilmicosin treatment, microarray technology was applied to