Merck
F1427
Supelco
フロルフェニコール
analytical standard, for drug analysis
別名:
SCH-25298, [R-(R*,S*)]-2,2-ジクロロ-N-[1-(フルオロメチル)-2-ヒドロキシ-2-[4-(メチルスルホニル)フェニル]エチル]アセトアミド, アクアフェン, ヌフロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14Cl2FNO4S
CAS番号:
分子量:
358.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CF)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フロルフェニコールは、家畜や野生動物に発症する疾患に対して使われる広域スペクトルのアンフェニコール抗生物質です。
アプリケーション
分析標準は、以下の用途に使用できます:
  • 固相抽出(SPE)と超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)による、ティラピア肉中のフロルフェニコールおよびその主要代謝物フロルフェニコールアミンの測定
  • 欧州委員会決定2002/657/EC(2)に準拠した、HPLC-MS/MS法による動物飼料サンプル中のアンフェニコール3種の多重残留分析薄層クロマトグラフィー(TLC)とHPLC-UV検出器による、各動物飼料サンプル中のフロルフェニコール測定
  • 逆相HPLC法と223 nmでのUV検出の組み合わせによる、ブロイラーの肉および肝臓サンプル中のフロルフェニコールの残留分析
  • 競合的間接化学発光酵素結合免疫吸着アッセイ(CL-ELISA)に基づく、トリ筋肉サンプル中のフロルフェニコールおよびその主要代謝物フロルフェニコールアミンの定量分析(委員会決定2002/657/ECに従い検証)
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Brain,Testes,Spinal cord,Blood,gallbladder
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1427-VAR:
F1427-500MG:
F1427-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ye Duan et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 180(8), 1644-1656 (2016-09-11)
Chloramphenicol (CAP) has been widely used to treat bacterial infections in livestock and aquatic animals. To reduce the risk of CAP residues, an efficient technology to rapidly detect CAP residues in animal-sourced food is expressly needed. In this study, magnetic
Chun-Liu Dong et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 553-553 (2017-09-07)
Invasive infections due to
J R Craig et al.
Journal of animal science, 95(11), 4904-4916 (2018-01-03)
Gilt progeny (GP) are born and weaned lighter than sow progeny (SP) and have higher rates of mortality. This study aimed to quantify the performance and survival differences between GP and SP throughout the entire production cycle from birth to
Jacob M Swift et al.
Foodborne pathogens and disease, 14(3), 160-166 (2017-01-12)
Small ruminants have been implicated in outbreaks of Escherichia coli O157:H7 at livestock exhibitions throughout the United States. Additionally, goat meat or milk may serve as a reservoir for foodborne transmission of the organism. These associations highlight the public health
Joren De Smet et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1265-1265 (2018-11-22)
Florfenicol, which is licensed for veterinary use only, proves to be a potent antimicrobial for treatment of respiratory disease. However, the subsequent exposure of the gut microbiota to florfenicol is not well described. Hence, the effect of various administration protocols