品質水準
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI Key
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用:アミノアシルtRNAが30Sサブユニットに結合するのを妨げることにより、タンパク質合成(伸長)を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌。
耐性:能動的排出、リボソ-ムの保護、テトラサイクリンの不活性化。
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
O4636-BULK:
O4636-50G-PW:
O4636-10G-PW:
O4636-100G:
O4636-50G:
O4636-10G:
O4636-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック