Merck
O5875
Sigma-Aldrich
オキシテトラサイクリン 塩酸塩
別名:
5-ヒドロキシテトラサイクリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O9 · HCl
CAS番号:
分子量:
496.89
Beilstein:
3853107
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284039
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder or crystals
品質水準
不純物
≤3.5% total of impurities (related substances (HPLC))
yellow
溶解性
soluble
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI Key
UBDNTYUBJLXUNN-IFLJXUKPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:テトラサイクリン
水に非常に溶けやすく、エタノール(96%)にわずかに可溶です。水溶液は、クロマトグラムの沈殿により、静置すると混濁します。
アプリケーション
オキシテトラサイクリンは、放線菌ストレプトマイセス属rimosusから分離されたテトラサイクリン類似物です。 オキシテトラサイクリンは、肺炎マイコプラズマペスト菌大腸菌インフルエンザ菌肺炎双球菌などのグラム陽性およびグラム陰性微生物による感染症の治療に処方される抗生物質です。 これは、オキシテトラサイクリン耐性遺伝子(otrA)の研究に使用されます。 オキシテトラサイクリン塩酸塩は、P388D1細胞内のファゴソーム・リソソーム(P-L)融合およびマイコプラズマ・ボビス分離物の抗生物質感受性の研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
オキシテトラサイクリンは細胞を死なせることになる翻訳を阻害します。これは30Sリボソームのサブユニットに結合し、アミノアシルtRNAがリボソームのA部位に結合しないようにします。その結合は本質的に可逆的です。オキシテトラサイクリンは親油性であるため、細胞膜を容易に通過でき、細菌膜の導管を通って受動的に拡散します。
作用機序:アミノアシル-tRNAと30Sサブユニットとの結合を防ぐことによりタンパク質合成(伸長)を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌およびグラム陽性菌。
抵抗機構:能動排出、リボソーム保護、テトラサイクリン不活性化。
その他情報
10g、50g、100g
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。不活性ガスの中で保管します。光に対する感受性。空気に対する感受性。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O5875-100G-PW:
O5875-10G-PW:
O5875-BULK:
O5875-VAR:
O5875-10G:
O5875-100G:
O5875-50G:
O5875-50G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Y Wells et al.
Infection and immunity, 56(12), 3209-3215 (1988-12-01)
Fusion of lysosomes with phagosomes containing Ehrlichia risticii, an obligate intracellular parasite, was evaluated in P388D1 murine macrophagelike cells. Lysosomes in cells ranging in infectivity from 30 to 70% were labeled cytochemically with acid phosphatase or via endocytosis of thorium
Marina Karpov et al.
Water research, 145, 136-145 (2018-08-21)
Abiotic mechanisms of oxytetracycline degradation by redox-active minerals, Fe(III)-saturated montmorillonite (Fe-SWy) and birnessite (δ-MnO2), were studied to better understand the environmental behavior of tetracycline antibiotics in aqueous systems. Kinetics of dissipation (adsorption, oxidation and formation of transformation products (TPs)), was
A Thomas et al.
The Veterinary record, 153(14), 428-431 (2003-10-30)
The susceptibilities of 40 recent Belgian field isolates of Mycoplasma bovis to 10 antimicrobial agents were assessed. Tiamulin was the most active antimicrobial agent against M bovis, with an initial inhibitory concentration (IIC50) of 0.06 microg/ml, but it is not
A M Kroon et al.
Cancer letters, 25(1), 33-40 (1984-11-01)
The mitochondrial genetic system is indispensable for the biosynthesis of the enzyme complexes involved in aerobic energy generation. Tetracyclines inhibit the expression of only the mitochondrial genes because they specifically block mitochondrial protein synthesis. A salient feature is that this
Ali Molaei et al.
PloS one, 12(7), e0180663-e0180663 (2017-07-07)
Oxytetracycline (OTC) and sulfamethoxazole (SMX) are two of most widely used antibiotics in livestock and poultry industry. After consumption of antibiotics, a major portion of these compounds is excreted through the feces and urine of animals. Land application of antibiotic-treated