アッセイ
≥92%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33);;
InChI Key
XVDVDRZCJWZVDL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6506-500MG:
N6506-10MG:
N6506-25MG:
N6506-VAR:
N6506-100MG:
N6506-250MG:
N6506-BULK:
試験成績書(COA)