Merck
D7911
Sigma-Aldrich
デシルユビキノン
≥97% (HPLC)
別名:
2,3-ジメトキシ-5-メチル­6-デシル-1,4-ベンゾキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O4
CAS番号:
分子量:
322.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC1=C(C)C(=O)C(OC)=C(OC)C1=O
InChI
1S/C19H30O4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16(20)18(22-3)19(23-4)17(15)21/h5-13H2,1-4H3
InChI Key
VMEGFMNVSYVVOM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ミトコンドリア膜透過性遷移孔(MPTP)阻害剤。
ユビキノンアナログ。
アプリケーション
  • パルミチン酸誘発性脂肪毒性における媒介因子としてのリソソーム Ca(2+):この研究では、リソソーム Ca(2+)レベルの調節におけるデシルユビキノンの役割を検討し、脂肪毒性メカニズムと代謝性疾患の治療への応用の可能性についての洞察を提供しています(Oh et al., 2023)。
  • 第 VI 型硫化物上のキノン結合部位:キノン酸化還元酵素:この論文では、硫化物:キノン酸化還元酵素におけるデシルユビキノン結合の動態を調査し、微生物の呼吸におけるその役割と潜在的なバイオテクノロジーへの応用に光を当てています(Miklovics et al., 2022)。
  • B16F10 誘発マウスの肺における二次性黒色腫に対するデシルユビキノンの保護作用:この研究では、黒色腫マウスモデルにおけるデシルユビキノンの抗転移特性が示され、癌治療における治療薬としての可能性が強調されています(Chatterjee et al., 2023)。
  • デシルユビキノンは Sirtuin2 をアップレギュレートすることで、結腸直腸癌の増殖を抑制:この研究では、デシルユビキノンが Sirtuin2 の発現を調節することで結腸直腸癌の増殖を抑制する阻害剤であることが特定され、癌治療への応用の可能性が示唆されています(Li et al., 2021)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
D7911-VAR:
D7911-100MG:
D7911-25MG:
D7911-BULK:
D7911-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiro Yano et al.
The Journal of biological chemistry, 281(17), 11456-11463 (2006-02-14)
Type-II NADH-menaquinone oxidoreductase (NDH-2) is an essential respiratory enzyme of the pathogenic bacterium Mycobacterium tuberculosis (Mtb) that plays a pivotal role in its growth. In the present study, we expressed and purified highly active Mtb NDH-2 using a Mycobacterium smegmatis
Pamela David et al.
Biochimica et biophysica acta, 1553(3), 268-278 (2002-05-09)
The NADH:ubiquinone oxidoreductase (NDH-1 or Complex I) of Escherichia coli is a smaller version of the mitochondrial enzyme, being composed of 13 protein subunits in comparison to the 43 of bovine heart complex I. The bacterial NDH-1 from an NDH-2-deficient
Jeffrey S Armstrong et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49079-49084 (2003-09-02)
The mitochondrial permeability transition (MPT) is a key event in apoptotic and necrotic cell death and is controlled by the cellular redox state. To further investigate the mechanism(s) involved in regulation of the MPT, we used diethylmaleate to deplete GSH
Hongzhi Li et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(9), 2266-2273 (2017-06-01)
Our previous study generated a series of cybrids containing mitochondria of synaptosomes from mice at different ages. The following functional analysis on these cybrids revealed an age-dependent decline of mitochondrial function. To understand the underlying mechanisms that contribute to the
Yasser Ahmed Mahmmoud et al.
The Journal of biological chemistry, 280(30), 27776-27782 (2005-05-28)
FXYD domain-containing proteins are tissue-specific regulators of the Na,K-ATPase that have been shown to have significant physiological implications. Information about the sites of interaction between some FXYD proteins and subunits of the Na,K-ATPase is beginning to emerge. We previously identified