1.03028
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
GR for analysis for the determination of ascorbic acid
別名:
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6Cl2NNaO2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
326.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
210-640-4
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
品質水準
かさ密度
320 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].Clc1c(c(cc(c1)N=C2C=CC(=O)C=C2)Cl)[O-]
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
InChI Key
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
TLC-Test: passes test
Foreign coloring agents: passes test
Loss on drying (120 °C): ≤ 12.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
TLC-Test: passes test
Foreign coloring agents: passes test
Loss on drying (120 °C): ≤ 12.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Ascorbic acid in fruit juices - photometric determination with Tillmann's reagent