Merck
33149
Sigma-Aldrich
ジフェニルアミン
puriss. p.a., redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2NH
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
508755
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
redox indicator
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
5.82 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
自己発火温度
1175 °F
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.01% insoluble in ethanol
強熱残分
≤0.03% (as SO4)
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
52.5-54.0 °C
微量陰イオン
nitrate (NO3-): in accordance
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI Key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diphenylamine is an N-substituted derivative of aniline.
アプリケーション
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of DNA from various biological sources by colorimetric method. It may be used in the preparation of poly(diphenylamine), via electrochemical and chemical polymerization methods.
包装
不活性ガス下で容器に充填しています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Liver,spleen
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33149-250G-R:
33149-6X100G-R:
33149-6X250G-R:
33149-INTR:
33149-100G-R:4548173922201
33149-VAR-R:
33149-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An improved diphenylamine method for the estimation of deoxyribonucleic acid.
Giles KW and Myers A.
Nature, 206(4979), 93-93 (1965)
A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of deoxyribonucleic acid.
K BURTON
The Biochemical journal, 62(2), 315-323 (1956-02-01)
Soluble and methane sulfonic acid doped poly (diphenylamine)-synthesis and characterization.
Wen T-C, et al.
Materials Letters, 57(2), 280-290 (2002)
Margot Van der Jeught et al.
Stem cells and development, 22(2), 296-306 (2012-07-13)
In embryonic stem cell culture, small molecules can be used to alter key signaling pathways to promote self-renewal and inhibit differentiation. In mice, small-molecule inhibition of both the FGF/MEK/Erk and the GSK3β pathways during preimplantation development suppresses hypoblast formation, and
M Francklin Philips et al.
Journal of hazardous materials, 237-238, 46-54 (2012-09-12)
Poly(diphenylamine-co-2-aminobenzonitrile) (P(DPA-co-2ABN)), a cyano group containing conducting polyaniline derivative, has been electrodeposited developed as the new material and utilized for the simultaneous electrochemical determination of trace levels of cadmium (Cd(2+)) and lead (Pb(2+)). P(DPA-co-2ABN) film preconcentrates effectively through cyano chelation
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)