Merck
N1630
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸, 還元型 四ナトリウム塩 水和物
≥93% (HPLC)
別名:
β-NADPH, 2′-NADPH 水和物, NADPH Na4, TPNH2 Na4, コエンザイム II(還元型) 四ナトリウム塩, ジヒドロニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスファート 四ナトリウム塩, トリホスホピリジンヌクレオチド, 還元型 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
833.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
chicken
アッセイ
≥93% (HPLC)
≥93% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
溶解性
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI Key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-NADPHは、以下での使用に適しています:
  • 脂肪酸の脱飽和
  • デサチュラーゼ活性のアッセイ
  • ラット、ウサギ、キジの胸髄におけるNADPHジアホラーゼ活性の組織化学的検出
  • 乏突起神経膠細胞培養におけるグルタチオンの測定
生物化学的/生理学的作用
β-NADPHはペントースリン酸経路で生成するNADP+の還元型です。生合成の還元反応において還元力のキャリアとして働き、酸化される前駆体にH+および2e-を移動させます。グルタチオンレダクターゼ、ジアセチルレダクターゼ、ジヒドロ葉酸レダクターゼ、グルタミン酸デヒドロゲナーゼ、p-ヒドロキシ安息香酸ヒドロキシラーゼ、NADPH-FMNオキシドレダクターゼ、硝酸塩レダクターゼ、およびチオレドキシンレダクターゼなどの酵素の触媒活性に必須の補酵素です。β-NADPHはシトクロムP450電子伝達系の一部でもあります。
NADPHは酸化窒素合成酵素を含む多くの酸化還元酵素に対する電子供与体であり、補因子です。
調製ノート
化学的に還元。
その他情報
容量は、固体重量に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1630-5G:
N1630-25MG:
N1630-CP:
N1630-500MG:
N1630-EW:
N1630-VAR:
N1630-250MG:
N1630-1G:
N1630PROC:
N1630-50MG:
N1630-BULK:
N1630-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Wada et al.
Journal of bacteriology, 175(18), 6056-6058 (1993-09-01)
The desA gene of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC6803 was expressed in Escherichia coli, which does not contain any fatty acid desaturase. The product of the desA gene catalyzed the desaturation of fatty acids at the delta 12 position.
D Kluchová et al.
European journal of histochemistry : EJH, 45(3), 239-248 (2002-01-05)
The distribution of NADPH-diaphorase (NADPH-d) activity was investigated and compared in the rat, rabbit and pheasant thoracic spinal cord. The investigation of all spinal cord regions (laminae) in three experimental species revealed marked differences in the distribution of NADPH-d activity.
S A Back et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(16), 6241-6253 (1998-08-11)
Death of oligodendrocyte (OL) precursors can be triggered in vitro by cystine deprivation, a form of oxidative stress that involves depletion of intracellular glutathione. We report here that OLs demonstrate maturation-dependent differences in survival when subjected to free radical-mediated injury
Hong Wang et al.
Journal of gastroenterology, 54(5), 407-418 (2018-11-02)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are a family of intracellular Ca2+ release channels located on the membrane of endoplasmic reticulum, which have been shown to play critical roles in various cellular and physiological functions. However, their function in regulating gastrointestinal (GI)
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
プロトコル
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC 1.18.12)