Merck
93219
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸, 還元型 四ナトリウム塩 水和物
ampule, ≥90% (HPLC)
別名:
β-NADPH, 2′-NADPH 水和物, NADPH Na4, TPNH2 Na4, コエンザイム II(還元型) 四ナトリウム塩, ジヒドロニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスファート 四ナトリウム塩, トリホスホピリジンヌクレオチド, 還元型 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
833.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
品質
ampule
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI Key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
NADPHは酸化窒素合成酵素を含む多くの酸化還元酵素に対する電子供与体であり、補因子です。
その他情報
容量は、固体重量に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93219-5MG:
93219-10X5MG:
93219-1EA:
93219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
William B. Wood
Biochemistry: A Problems Approach, 195-195 (1974)
J H Roum et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 87(1), 438-443 (1999-07-20)
Cystic fibrosis (CF) is characterized by accumulation of activated neutrophils and macrophages on the respiratory epithelial surface (RES); these cells release toxic oxidants, which contribute to the marked epithelial derangements seen in CF. These deleterious consequences are magnified, since reduced
O Yifrach et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(4), 1521-1524 (2000-03-04)
GroEL is an allosteric protein that facilitates protein folding in an ATP-dependent manner. Herein, the relationship between cooperative ATP binding by GroEL and the kinetics of GroE-assisted folding of two substrates with different GroES dependence, mouse dihydrofolate reductase (mDHFR) and
S O'Mahony et al.
Brain research bulletin, 45(4), 405-411 (1998-04-04)
Ample experimental evidence indicates that acute beta-amyloid infusion into the nucleus basalis of rats elicits abrupt degeneration of the magnocellular cholinergic neurons projecting to the cerebral cortex. In fact, involvement of a permanent Ca2+ overload, partially via N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors