N0411
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸(還元型) 四ナトリウム塩
vial of 1 mg
別名:
β-NADPH, 2′-NADPH, NADPH Na4, TPNH2 Na4, コエンザイム II(還元型) 四ナトリウム塩, ジヒドロニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 四ナトリウム塩, トリホスホピリジンヌクレオチド(還元型) 四ナトリウム塩
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
包装
vial of 1 mg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI Key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
WGK
WGK 3