Merck
900665
Sigma-Aldrich
Florfenicol-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H11Cl2FNO4S
分子量:
361.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)C(N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900665-VAR:
900665-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)