Merck
32492
Supelco
フロルフェニコール アミン
VETRANAL®, analytical standard
別名:
R)-α-[(1S)-1-アミノ-2-フルオロエチル]-4-(メチルスルホニル)ベンゼンメタノール, D-(-)-threo-2-アミノ-3-フルオロ-1-[4-(メチルスルホニル)フェニル]-1-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14FNO3S
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@H](N)CF
InChI
1S/C10H14FNO3S/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(12)6-11/h2-5,9-10,13H,6,12H2,1H3/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
XLSYLQDVLAXIKK-NXEZZACHSA-N
詳細
フロルフェニコールアミンは、フロルフェニコールの極性代謝産物です。
アプリケーション
フロルフェニコールアミンは、以下に含まれる分析種の測定のための分析参照スタンダードとして使用される可能性があります:
  • 家禽およびブタの筋肉および肝臓(ガスクロマトグラフィー・負化学イオン化質量分析(GC-NCI/MS、選択イオンモニタリング(SIM)検出))
  • 食品サンプル(超高速液体クロマトグラフィー・エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(UHPLC-ESI-MS/MS、選択反応モニタリング(SRM)検出モード)
  • ニワトリの筋肉(LC-ESI-MS/MS、多重反応モニタリング(MRM)検出)。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32492-10MG:
32492-VAR:
32492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B-K Park et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 30(1), 32-36 (2007-01-16)
The pharmacokinetics of florfenicol and its active metabolite florfenicol amine were investigated in rabbits after a single intravenous (i.v.) and oral (p.o.) administration of florfenicol at 20 mg/kg bodyweight. The plasma concentrations of florfenicol and florfenicol amine were determined simultaneously
Determination of chloramphenicol, thiamphenicol, florfenicol, and florfenicol amine in poultry and porcine muscle and liver by gas chromatography-negative chemical ionization mass spectrometry.
Shen J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(14-15), 1523-1529 (2009)
Simultaneous determination and confirmation of chloramphenicol, thiamphenicol, florfenicol and florfenicol amine in chicken muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Zhang S, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875(2), 399-404 (2008)
Pengjie Luo et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(2), 207-212 (2009-10-28)
A rapid and sensitive liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method to quantify thiamphenicol (TAP), florfenicol (FF), and florfenicol amine (FFA) in swine muscle is described. An immunoaffinity chromatography (IAC) column based on polyclonal antibodies and protein A-sepharose CL 4B
Jin-E Wu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(18), 8261-8267 (2008-08-20)
Florfenicol (FF) is a broad-spectrum antibiotic used increasingly in aquaculture, livestock, and poultry to treat diseases. To avoid using labor-intensive instrumental methods to detect residues of FF in food and food products, a simple and convenient indirect competitive enzyme-linked immunosorbent