Merck
856088
Sigma-Aldrich
β-シクロデキストリン 水和物
99%
別名:
β-シャルディンガーデキストリン, シクロヘプタアミロース, シャルディンガーβ-デキストリン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H70O35 · xH2O
CAS番号:
分子量:
1134.98 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +142°, c = 1 in H2O (Dry basis)
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35.H2O/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;/h8-63H,1-7H2;1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;/m1./s1
InChI Key
JNSAKCOAFBFODP-ZQOBQRRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-シクロデキストリン(β-CD)は、D-グルコース単位7個がα(1→4)グリコシド結合により結合した、CDファミリーメンバーの大環状オリゴ糖としてよく知られています。有機化合物や無機化合物と数種の包接錯体を形成する能力があるため、固体状態や溶液状態にするための候補化合物です。
アプリケーション
β-シクロデキストリン水和物は以下の用途に用いられています:
  • ノルフロキサシンと包接錯体を形成させ、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)での分析に
  • ヘプタキス-(2,3-ジアセチル-6-スルファト)-β-シクロデキストリンの前駆体として、キャピラリー電気泳動(CE)によるリネゾリドのエナンチオマー分離におけるキラル選択剤に使用
包接化合物を形成します。タンパク質の蛍光標識のため、ダンシルクロリド(カタログ番号D143359)と水溶性の錯体を形成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
856088-5G:
856088-100G:
856088-25G:
856088-VAR:
856088-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)