Merck
389153
Sigma-Aldrich
β-シクロデキストリン, 硫酸化 ナトリウム塩
extent of labeling: 12-15 mol per mol β-CD
別名:
β-シクロデキストリン、硫酸水素ナトリウム塩, 硫酸化シクロヘプタアミロースのナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
自己発火温度
770 °F
標識化の程度
12-15 mol per mol β-CD
SMILES記法
[S](=O)(=O)(OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@H](O[C@@H]4[C@H](O[C@H](O[C@@H]5[C@H](O[C@H](O[C@@H]6[C@H](O[C@H](O[C@@H]7[C@H](O[C@H](O[C@@H]8[C@H](O[C@H](O[C@H]1[C@@H]([C@H]2O)O)[C@@H]([C@H]8O)O)CO[S](=O)(=O)O)[C@@H]([C@H]7O)O)CO[S](=O)(=O)O)[C@@H]([C@H]6
InChI
1S/C42H70O56S7/c43-15-22(50)36-85-8(1-78-99(57,58)59)29(15)92-37-23(51)16(44)31(10(86-37)3-80-101(63,64)65)94-39-25(53)18(46)33(12(88-39)5-82-103(69,70)71)96-41-27(55)20(48)35(14(90-41)7-84-105(75,76)77)98-42-28(56)21(49)34(13(91-42)6-83-104(72,73)74)97-40-26(54)19(47)32(11(89-40)4-81-102(66,67)68)95-38-24(52)17(45)30(93-36)9(87-38)2-79-100(60,61)62/h8-56H,1-7H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI Key
JFDDAIKYFLAHSD-FOUAGVGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロパフェノンおよびその代謝物に関するエナンチオ選択的キャピラリー電気泳動分析に用いる分析試薬
アミノナフタルイミド色素の蛍光への影響に関する研究
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • Ru(II)トリスジイミン錯体の錯体形成
  • シクロヘキサノン誘導体の立体選択的水素化ホウ素ナトリウム還元
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
389153-5G:
389153-25G:
389153-VAR:
389153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petra Švecová et al.
Talanta, 198, 154-158 (2019-03-17)
The aim of this study was to focus on the reduction of chiral selector concentration, sulfated-β-cyclodextrin, in an attempt decrease the running costs associated with separating cetirizine enantiomers by capillary electrophoresis. The decrease in the concentration of chiral selector was
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
389153-25G4061831970371
389153-5G4061833322741