Merck
332623
Sigma-Aldrich
トリアセチル-β-シクロデキストリン
別名:
TAβCD, トリアセチル-β-CD, β-ヘンエイコサ酢酸-シクロデキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C84H112O56
CAS番号:
分子量:
2017.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
光学活性
[α]25/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
204-206 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](O[C@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]8OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]7OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]6OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]5OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]4OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]3OC(C)=O
InChI
1S/C84H112O56/c1-29(85)106-22-50-57-64(113-36(8)92)71(120-43(15)99)78(127-50)135-58-51(23-107-30(2)86)129-80(73(122-45(17)101)65(58)114-37(9)93)137-60-53(25-109-32(4)88)131-82(75(124-47(19)103)67(60)116-39(11)95)139-62-55(27-111-34(6)90)133-84(77(126-49(21)105)69(62)118-41(13)97)140-63-56(28-112-35(7)91)132-83(76(125-48(20)104)70(63)119-42(14)98)138-61-54(26-110-33(5)89)130-81(74(123-46(18)102)68(61)117-40(12)96)136-59-52(24-108-31(3)87)128-79(134-57)72(121-44(16)100)66(59)115-38(10)94/h50-84H,22-28H2,1-21H3/t50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71+,72+,73+,74+,75+,76+,77?,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-/m1/s1
InChI Key
NOPKOJDDVCBPTP-URXASQAJSA-N
詳細
トリアセチル-β-シクロデキストリンは、通常、親化合物の水酸基を無水マレイン酸(−OCOCH3)で置換することにより形成されるシクロデキストリンの水不溶性誘導体であり、いくつかの医薬化合物の徐放性担体として機能させることが提案されています。
アプリケーション
以下の研究に関与します。
  • 包接体の薬剤放出の制御
  • 水中でコバルトビス(ジカルボリド)誘導体を可溶化および解離する生体適合性の賦形剤
  • 芳香族アミノ酸の抽出
  • 乳化剤
  • 環状エステルの重合開始
  • 徐放性マトリックス錠剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
332623-50G:
332623-10G:
332623-500G:
332623-VAR:
332623-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J H Luong et al.
Journal of chromatography. A, 864(2), 323-333 (2000-02-11)
Nonaqueous capillary electrophoresis (NACE) equipped with amperometric detection has been developed for separation and detection of an 11-member model mixture of chlorinated phenolic compounds. With triacetyl-beta-cyclodextrin (TACD) as a novel selectivity selector, acetonitrile proved to be an excellent solvent for
Catarina Marques Fernandes et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(12), 1597-1602 (2002-12-25)
The inclusion ability of triacetyl-beta-cyclodextrin (TAbetaCD), a hydrophobic cyclodextrin (CD) derivative was examined, using nicardipine hydrochloride (NC) as model drug. The binary compounds were prepared in a 1 : 1 molar ratio by the kneading and the spray-drying techniques. In