Merck
332607
Sigma-Aldrich
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン
average Mw ~1,460
別名:
HP-β-CD, (2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
光学活性
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
分子量
average Mw ~1,460
標識化の程度
0.8 molar substitution
mp
267 °C (dec.)
SMILES記法
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI Key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシアルキル誘導体の(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリンには、薬剤の水溶性を向上させて薬剤を生体系に正しく送達させるために使用される、製剤ビヒクルとしての用途があります。一般に、α-、β-およびγ-シクロデキストリンの代替物質として使用されます。
アプリケーション
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリンは以下の用途に用いられています:
  • 薄層クロマトグラフィー(TLC)法によって調合薬中の分析物を測定するための分析標準品として
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法による定量化の前に、有機低分子量化合物とのホストゲスト相互作用を試験するため
  • β-カルボリンをHPLCによって効率的に分離するための移動相添加剤として
  • 塩酸セルトラリンおよび合成関連生成物を測定するためのシクロデキストリン-修飾ミセル動電クロマトグラフィー(CD-修飾MEKC)のため
親油性薬物はヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン(HP-β-CD)と複合体を形成するため、その薬物の溶解性は水溶液中のHP-β-CDの濃度に対して直線的に増加します。このゲストホスト型複合体は、薬物とHP-β-CDの無極性キャビティとの間に形成され、溶解性の強化をもたらします。HP-β-CDは、ロピバカイン(RVC)との包接錯体の調製に使用でき、RVCの溶解性を増加させて薬物送達の効率を改善します。
ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン(HBC)は親油性の薬物と錯体を形成するため、水溶液中の親油性薬物の溶解度はHBCの濃度に比例して増大します。薬物はHBCの非極性のキャビティとの間にゲスト‐ホスト型錯体を形成し、その結果、溶解度が増大します。溶液を凍結させると可溶性の粉末になります。ウサギとマウスに対して毒性を示しません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>752.0 °F
引火点(℃)
> 400 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
332607-VAR:
332607-BULK:
332607-100G:
332607-25G:
332607-5G:
332607-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatographic Separation and Purification of Novel Drug Excipient 2-Hydroxypropyl-beta-Cyclodextrin [J]
Yimin Z, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 5 (2006)
Daniele R de Araujo et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 33(1), 60-71 (2007-11-27)
Ropivacaine (RVC) is an enantiomerically pure local anesthetic (LA) largely used in surgical procedures, which presents physico-chemical and therapeutic properties similar to those of bupivacaine (BPV), but associated to less systemic toxicity. This study focuses on the development and pharmacological
Björn-Hendrik Peters et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 95, 72-81 (2016-05-26)
Microscale freeze-drying makes rapid process cycles possible for early-stage formulation development. To investigate the effects of equipment scale and cooling rate on the solid state properties and the protein's secondary structure of a sample, three binary formulations of catalase were
S E Lucangioli et al.
Journal of chromatography. A, 871(1-2), 207-215 (2000-03-29)
In this work development, optimization and validation of a cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) method is proposed to resolve separation of the sertraline hydrochloride and synthesis-related substances. Sertraline hydrochloride, the cis-(1S,4S) enantiomer form, is used as an antidepressant therapeutic
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(8), 2793-2801 (2008-06-20)
The main focus of this study was to explore the capability of native alpha-cyclodextrin, beta-cyclodextrin and gamma-cyclodextrin and their hydroxypropyl derivatives for host-guest interaction with 7,8-dimethoxyflavone, selected steroids (estetrol, estriol, estradiol, estrone, testosterone, cortisone, hydrocortisone, progesterone and 17alpha-hydroxyprogesterone) and polycyclic