由来生物
synthetic (organic)
品質水準
形状
solution (clear, colorless)
分子量
~1396 Da
濃度
45 % (w/v) in H2O
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C105H196O56/c1-50(106)22-127-43-71-78-85(134-29-57(8)113)92(141-36-64(15)120)99(148-71)156-79-72(44-128-23-51(2)107)150-101(94(143-38-66(17)122)86(79)135-30-58(9)114)158-81-74(46-130-25-53(4)109)152-103(96(145-40-68(19)124)88(81)137-32-60(11)116)160-83-76(48-132-27-55(6)111)154-105(98(147-42-70(21)126)90(83)139-34-62(13)118)161-84-77(49-133-28-56(7)112)153-104(97(146-41-69(20)125)91(84)140-35-63(14)119)159-82-75(47-131-26-54(5)110)151-102(95(144-39-67(18)123)89(82)138-33-61(12)117)157-80-73(45-129-24-52(3)108)149-100(155-78)93(142-37-65(16)121)87(80)136-31-59(10)115/h50-126H,22-49H2,1-21H3
InChI Key
DCQLZTSRKLWEAB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- C57BL/6マウスにおける老化のエピジェネティック・シグネチャを分析するためのCdc42活性特異的阻害剤(CASIN)薬剤の新鮮溶液の調製
- マウスにおいてin vivoでリモデリン毒性を評価するためのリモデリンとリモデリンFluorの溶液の調製
- カルフィルゾミブ(PR-171)の再構成のためのクエン酸ナトリウム溶液の成分として
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
H5784-10ML-PW:
H5784PROC:
H5784-10ML:
H5784-BULK:
H5784-PH:
H5784-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Many metabolically important compounds, such as lipid-soluble vitamins and hormones, have very low solubilities in aqueous solutions. Various techniques have been used to solubilize these compounds in tissue culture, cell culture, or other water-based applications.