Merck
389145
Sigma-Aldrich
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン
average Mw ~1,540
別名:
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
光学活性
[α]23/D +125°, c = 1 in H2O
分子量
average Mw ~1,540
標識化の程度
1.0 molar substitution dextrin
SMILES記法
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI Key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリンは環状オリゴ糖であり、薬物の安定性と生物学的利用能を向上させるための医薬品賦形剤として使用されます。
ヒドロキシアルキル誘導体である(2-ヒドロキシプロピル)β-シクロデキストリンは、生体系に確実に医薬品を送達するために、主に製剤の対水溶解度を上げるための賦形剤として用いられます。α-、β-、およびγ-シクロデキストリンの代替品として広く利用されています。
アプリケーション
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリンは以下の用途に用いられています。
  • 医薬品製剤およびナノ粒子製剤中の分析物を、それぞれ薄層クロマトグラフィー(TLC)および高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により測定する際の分析標準として
  • 逆相HPLC法による定量に先立ち、有機低分子化合物との宿主-ゲスト間相互作用の検討に
  • HPLCによるβ-カルボリンの効果的分離のための移動相への添加剤として
  • 塩酸セルトラリンおよびその合成関連生成物を測定するシクロデキストリン修飾ミセル動電クロマトグラフィー(CD修飾MEKC)で
  • キャピラリー電気泳動によりパントテン酸を分離するためのキラル選択剤として。
ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン(HBC)は親油性の薬物と錯体を形成するため、水溶液中の親油性薬物の溶解度はHBCの濃度に比例して増大します。薬物はHBCの非極性のキャビティとの間にゲスト‐ホスト型錯体を形成し、その結果、溶解度が増大します。溶液を凍結させると可溶性の粉末になります。ウサギとマウスに対して毒性を示しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
389145-5G:
389145-VAR:
389145-BULK:
389145-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Agüeros et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 495-502 (2005-06-11)
A rapid and simple HPLC method with evaporative scattering detection (ELSD) has been developed for the separation and quantitation of beta-cyclodextrin (beta-CD), 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (2-HP-beta-CD) and poly(methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) (Gantrez). Separation was carried out on a Zorbax Eclipse XDB-Phenyl narrow
S E Lucangioli et al.
Journal of chromatography. A, 871(1-2), 207-215 (2000-03-29)
In this work development, optimization and validation of a cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) method is proposed to resolve separation of the sertraline hydrochloride and synthesis-related substances. Sertraline hydrochloride, the cis-(1S,4S) enantiomer form, is used as an antidepressant therapeutic
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(8), 2793-2801 (2008-06-20)
The main focus of this study was to explore the capability of native alpha-cyclodextrin, beta-cyclodextrin and gamma-cyclodextrin and their hydroxypropyl derivatives for host-guest interaction with 7,8-dimethoxyflavone, selected steroids (estetrol, estriol, estradiol, estrone, testosterone, cortisone, hydrocortisone, progesterone and 17alpha-hydroxyprogesterone) and polycyclic
Zhong Wang et al.
Mediators of inflammation, 2011, 848309-848309 (2011-03-16)
Our previous study concerning brain trauma has shown that progesterone could regulate toll-like receptor 4 (TLR4) and nuclear factor-kappa B (NF-κB) signaling pathway in the brain, which also has been proved to play important roles in early brain injury (EBI)
Shuhua Chen et al.
PloS one, 6(8), e24293-e24293 (2011-09-16)
Previously, we demonstrated that allopregnanolone (APα) promoted proliferation of rodent and human neural progenitor cells in vitro. Further, we demonstrated that APα promoted neurogenesis in the hippocampal subgranular zone (SGZ) and reversed learning and memory deficits in the male triple