Merck
778966
Sigma-Aldrich
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
別名:
Cavasol® W7 HP, HP-β-CD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
形状
powder
標識化の程度
molar substitution per 0.60
不純物
≤1.0% unsubstituted cyclodextrin
≤5.0% polypropylene glycol
強熱残分
≤2.5%
損失
≤7.0% loss on drying
SMILES記法
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI Key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(2-ヒドロキシプロピル)- β -シクロデキストリン(HP-β-CD)は、疎水性の内部空洞と親水性の外表面を有する大環状オリゴ糖で、その空洞に疎水性薬物を取り込むことができるため、水に溶けにくい薬物の水溶性と生物学的利用能を改善します。高い界面活性と安定化能も有しています。
アプリケーション
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリンは以下として使用されます:
  • 単相正方晶酸化ジルコニウムの合成における高分子添加剤。
  • ポリロタキサン合成の前駆体。
  • 医薬製剤中の可溶化剤および安定化剤。HP-β-CDは強力な抗癌活性も示します。
ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン(HBC)は親油性の薬物と錯体を形成するため、水溶液中の親油性薬物の溶解度はHBCの濃度に比例して増大します。薬物はHBCの非極性のキャビティとの間にゲスト‐ホスト型錯体を形成し、その結果、溶解度が増大します。溶液を凍結させると可溶性の粉末になります。ウサギとマウスに対して毒性を示しません。
法的情報
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778966-BULK:
778966-VAR:
778966-500G:
778966-100G:
778966-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?Back to the future?: a new look at hydroxypropyl beta-cyclodextrins.
Malanga M, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 105(9), 2921-2931 (2016)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin acts as a novel anticancer agent.
Yokoo M, et al.
PLoS ONE, 10(11), e0141946-e0141946 (2015)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin (HP-?-CD): a toxicology review.
Gould S & Scott RC.
Food And Chemical Toxicology, 43(10), 1451-1459 (2005)
Weijin Wang et al.
Theranostics, 11(11), 5279-5295 (2021-04-17)
Intracellular accumulation of tau is a hallmark pathology in Alzheimer disease (AD) and the related tauopathies, thus targeting tau could be promising for drug development. Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) is a novel drug discovery strategy for selective protein degradation from
Zhong Wang et al.
Mediators of inflammation, 2011, 848309-848309 (2011-03-16)
Our previous study concerning brain trauma has shown that progesterone could regulate toll-like receptor 4 (TLR4) and nuclear factor-kappa B (NF-κB) signaling pathway in the brain, which also has been proved to play important roles in early brain injury (EBI)