powder
光学活性
[α]20/D 120 to 140°, c = 1 in H2O
標識化の程度
~0.7 mol per mol cellulose
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C7OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C6OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C5OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C4OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C3OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C2OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C
InChI
1S/C84H154O56/c1-29(85)106-22-50-57-64(113-36(8)92)71(120-43(15)99)78(127-50)135-58-51(23-107-30(2)86)129-80(73(122-45(17)101)65(58)114-37(9)93)137-60-53(25-109-32(4)88)131-82(75(124-47(19)103)67(60)116-39(11)95)139-62-55(27-111-34(6)90)133-84(77(126-49(2
InChI Key
TUOVZYHNLDIIMD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
389137-VAR:
389137-1G:
389137-BULK:
389137-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック