Merck
41724
Supelco
DL-トレオ-クロラムフェニコール-d5
analytical standard
別名:
DL-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキメチル)-β-(4-ニトロフェニル-2,3,5,6-d4)エチル-β-d]アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D5H7Cl2N2O5
分子量:
328.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+]([O-])=O)C([2H])(O)C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/i1D,2D,3D,4D,9D
InChI Key
WIIZWVCIJKGZOK-NEKQGQCZSA-N
詳細
Supelco MIP SPEカートリッジ用スタンダード。 詳しい情報を知りたい場合は、Supelcoの参考文献T407075, T706024をご請求ください。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)