安全性情報
1631500
USP
Sulfamethoxazole N4-glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(β-D-Glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21N3O8S
CAS番号:
分子量:
415.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfamethoxazole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfamethoxazole N4-glucoside USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1631500-25MG:
1631500-25 MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6