アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
ClC(C(N[C@@H]([C@H](O)C1=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C1)CF)=O)Cl
InChI
1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
生物化学的/生理学的作用
Florfenicol is a broad-spectrum antibiotic that is primarily used in veterinary medicine to treat respiratory infections in cattle and swine, and to prevent Salmonella infection in poultry. It has favorable ADME properties and is a fluorinated analog of chloramphenicol that has good tissue penetration and is resistant to chloramphenicol acetyltransferase inactivation. Florfenicol inhibits ribosomal activity and effectively inhibits bacterial protein synthesis, which makes it effective against various bacteria. However, oral administration of florfenicol may alter animal microbiota.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Brain,Testes,Spinal cord,Blood,gallbladder
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML4058-BULK:
SML4058-VAR:
SML4058-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)