32422
セフチオフル 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-アミノ-4-チアゾリル)-2-(メトキシイミノ)アセチル]アミノ}-3-{[(2-フラニルカルボニル)チオ]メチル}-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 塩酸塩, 3-[(2-フリルカルボニル)チオ]メチル]-7-[2-(2-アミノ-4-チアゾリル)-2-(メトキシイミノアセトアミド)-3-セフェム-4-カルボン酸 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3.ClH/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);1H/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
InChI Key
KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32422-VAR:
32422-100MG:
32422-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック