certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001259
traceable to USP 1235900
APIファミリー
enrofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Enrofloxacin is classified under the second generation quinolone antibiotics, known as ′fluoroquinolones′. It is a component of several medicines used to treat urinary tract infections, infections of the gastrointestinal tract, respiratory tract infections, infections of the skin structure as well as surgical prophylaxis.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1513-500MG-PW:
PHR1513-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック