product name
ジエチルエーテル, reagent grade, ≥98%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.5 psi ( 55 °C)
8.38 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
356 °F
含みます
≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.5% (water)
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346144-100ML:4548173138381
346144-BULK:
346144-1L:4548173138398
346144-VAR:
試験成績書(COA)