About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise; cinnamon; jam; balsamic; spicy; floral; sweet
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
InChI Key
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
253.4 °F - closed cup
引火点(℃)
123 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W288101-BULK-K:
W288101-25KG:
W288101-SAMPLE-K:
W288101-SAMPLE:
W288101-1KG:
W288101-25KG-K:4548173973838
W288101-1KG-K:4548173973821
W288101-10KG-K:4548173973814
W288101-VAR-K:
W288101-BULK:
W288101-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック