Merck
63409
Sigma-Aldrich
マロン酸ナトリウム, 二塩基性
≥97.0% (NT)
別名:
マロン酸二ナトリウム, マロン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COONa)2
CAS番号:
分子量:
148.03
Beilstein:
3917013
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (NT)
フォーム
solid
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マロン酸ナトリウム二塩基は、湿酸化および触媒的湿酸化を介した炭酸ナトリウムおよびシュウ酸ナトリウムの合成に使用できます。 また、弱い抗強磁性効果を示す傾向のある、[Mn(mal)(H2O)2]nおよび[Mn2(mal)2(4,4'-bipy)(H2O)2]n、(bipy =ビピリジン、mal =マロン酸エステル)のようなマロン酸架橋マンガン(II)複合体の合成にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63409-BULK:
63409-500G:
63409-VAR:
63409-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Magneto- structural correlations in 2D and 3D extended structures of manganese (II)- malonate systems"
Maji KT, et al.
Inorganic Chemistry, 42(03), 709-716 (2003)
"Selective organic removal from the alumina industrial liquor: Wet oxidation and catalytic wet oxidation of disodium malonate"
Eyer S , et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41(05), 1166-1170 (2002)
Christian Bonhomme et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12611-12628 (2012-06-29)
Strontium is an element of fundamental importance in biomedical science. Indeed, it has been demonstrated that Sr(2+) ions can promote bone growth and inhibit bone resorption. Thus, the oral administration of Sr-containing medications has been used clinically to prevent osteoporosis
Adriana Wilhelm et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(22), 9817-9830 (2012-10-31)
The protein kinase C-related kinase 2 (PRK2)-interacting fragment (PIF) pocket of phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) was proposed as a novel target site for allosteric modulators. In the present work, we describe the design, synthesis, and structure-activity relationship of a series of
Damien L Callahan et al.
Phytochemistry, 81, 80-89 (2012-07-17)
Leaf material from nine Ni hyperaccumulating species was collected in New Caledonia: Homalium kanaliense (Vieill.) Briq., Casearia silvana Schltr, Geissois hirsuta Brongn. & Gris, Hybanthus austrocaledonicus Seem, Psychotria douarrei (G. Beauvis.) Däniker, Pycnandra acuminata (Pierre ex Baill.) Swenson & Munzinger