グレード
ACS reagent
品質水準
詳細
neutrality passes test
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
損失
≤0.01% loss on drying
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223433-BULK:
223433-5G:4548173251226
223433-VAR:
223433-500G:4548173118352
223433-100G:4548173118345