Merck
223468
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals, granules or powder
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals, granules or powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
微量陰イオン
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過マンガン酸カリウムは、暗紫色の結晶固体であり、幅広い有機化合物に使用できる強力な酸化剤です。水産養殖における外部感染の治療のための殺菌剤として一般的に使用されます。アルカリ性の過マンガン酸カリウム溶液で前処理したトウモロコシ穂軸は、リグノセルロースの酵素加水分解が向上するため、高い糖質回収量を示します。酸性の過マンガン酸カリウム溶液は、有機化合物測定のための化学発光試薬として機能します。
過マンガン酸カリウム(KMnO4)は、強力な酸化作用を示します。KMnO4は、ベンゼンに溶解して、ジシクロヘキシル-18-クラウン-6と複合体を形成させると、、有用な酸化剤として機能します。本試薬は、オレフィン、アルコール、アルデヒド、およびアルキル化ベンゼンの緩和な条件での酸化において、酸化剤として機能します。
アプリケーション
バッテリーへの応用において非常に有望な性質を持つ層状のMnO2は、KMnO4の熱分解によって生産されます。
不均一酸化に適しています。
過マンガン酸カリウムは、以下の合成において酸化剤として使用されます:
  • スルホナール(2,2-ビスエチルスルホニル)プロパン
  • シンコメロン酸(ピリジン-3,4-ジカルボン酸)
  • イソニコチン酸(ピリジン-4-カルボン酸)
  • 硫酸マンガン(IV)
過マンガン酸カリウムは、液体アンモニア中での、芳香族アルデヒドのアミドへの変換のための酸化剤として使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223468-BULK:
223468-2.5KG:4548173932385
223468-H:
223468-25G:4548173932392
223468-VAR:
223468-500G:4548173932408
223468-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advances in the use of acidic potassium permanganate as a chemiluminescence reagent: a review.
Adcock JL, et al.
Analytica Chimica Acta, 807, 9-28 null
Potassium permanganate oxidation of organic compounds.
Shaabani A, et al.
Synthetic Communications, 35(4), 571-580 (2005)
Direct conversion of aromatic aldehydes into benzamides via oxidation with potassium permanganate in liquid ammonia.
Antoniak D, et al.
Synlett, 26(01), 84-86 (2015)
Potassium Permanganate
Lee DG, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Potassium permanganate elicits a shift of the external fish microbiome and increases host susceptibility to columnaris disease.
Mohammed HH and Arias CR.
Veterninary Research, 46(1), 1-13 (2015)