Merck
238511
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム
≤150 μm particle size, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
アッセイ
97%
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: oxidant
粒径
≤150 μm
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
不均一酸化に適しています。
蓄電池への応用に非常に有望な特性をもつ層状MnO2は、KMnO4を熱分解して作られます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238511-VAR:
238511-BULK:
238511-500G:4548173932996
238511-100G:4548173932989
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kim, S.H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 557-557 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)