Merck
O0136
Sigma-Aldrich
シュウ酸ナトリウム
BioXtra
別名:
エタン二酸 ナトリウム塩, シュウ酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCOONa
CAS番号:
分子量:
134.00
Beilstein:
3631622
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O0136-100G:4548173204611
O0136-500G:4548173280073
O0136-VAR:
O0136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photoelectrocatalytic degradation of sodium oxalate by TiO2/Ti thin film electrode.
Chang CY, et al.
International Journal of Photoenergy, 2012 (2012)
Fluoroalkane aromatization over hot sodium oxalate.
McAlexander LH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 99(1), 67-72 (1999)
Sodium oxalate structure refinement.
Reed DA and Olmstead MM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 37(4), 938-939 (1981)
Hong-Joo Lee et al.
Bioresource technology, 130, 211-217 (2013-01-12)
The present study investigated the feasibility of the recovery and reuse oxalic acid in a multistage process for the pretreatment of a lignocellulosic biomass. Electrodialysis (ED), an electrochemical process using ion exchange membranes, was used to recover and reuse oxalic
Jiří Jan et al.
Water research, 47(2), 547-557 (2012-12-12)
Correct identification of P forms together with their main Fe and Al binding partners in non-calcareous sediments is of crucial importance for evaluation of P cycling in water bodies. In this paper, we assess extraction methods frequently used for this