Merck
379735
Sigma-Aldrich
シュウ酸ナトリウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
エタン二酸 ナトリウム塩, シュウ酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCOONa
CAS番号:
分子量:
134.00
Beilstein:
3631622
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Analytical procedures and methods validation for oxalate content estimation:さまざまな分析手順における還元剤としてシュウ酸ナトリウムを使用して、シュウ酸含有量を推定する方法を検証しています(D Karamad et al., 2019)。
  • High-efficiency cathode sodium compensation for sodium-ion batteries:ナトリウムイオン電池の性能向上におけるシュウ酸ナトリウムの使用について探索しています(YB Niu et al., 2020)。
  • Solubility of sodium oxalate in Concentrated electrolyte solutions:異なる温度におけるさまざまな電解質溶液中のシュウ酸ナトリウムの溶解度特性について議論しています(G Hefter, A Tromans, PM May, 2018)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379735-25G:4548173141824
379735-BULK:
379735-VAR:
379735-5G:4548173141831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong-Joo Lee et al.
Bioresource technology, 130, 211-217 (2013-01-12)
The present study investigated the feasibility of the recovery and reuse oxalic acid in a multistage process for the pretreatment of a lignocellulosic biomass. Electrodialysis (ED), an electrochemical process using ion exchange membranes, was used to recover and reuse oxalic
Jiří Jan et al.
Water research, 47(2), 547-557 (2012-12-12)
Correct identification of P forms together with their main Fe and Al binding partners in non-calcareous sediments is of crucial importance for evaluation of P cycling in water bodies. In this paper, we assess extraction methods frequently used for this
Peiyan Li et al.
Food chemistry, 142, 72-78 (2013-09-05)
Effects of oxalic acid on chilling injury, proline metabolism and energy status in mango fruit were investigated after mango fruit (Mangifera indica L. cv. Zill) were dipped in 5mM oxalic acid solution for 10min at 25°C and then stored at
Lars Poulsen et al.
PloS one, 7(12), e50596-e50596 (2012-12-20)
Acid formation in Aspergillus niger is known to be subjected to tight regulation, and the acid production profiles are fine-tuned to respond to the ambient pH. Based on transcriptome data, putative trans-acting pH responding transcription factors were listed and through
Lois Fernandez et al.
Clinical biochemistry, 46(4-5), 285-288 (2012-12-12)
There are no direct comparisons of blood glucose values in samples collected with barrier serum tubes (SST) and NaF/potassium oxalate (NaF/KOx) plasma tubes. Collection of samples in SST tubes can offer considerable savings and specimen processing advantages for national level