Merck
223425
Sigma-Aldrich
シュウ酸カリウム 一水和物
ACS reagent, 99%
別名:
エタン二酸, シュウ酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(COOK)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
3752576
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
詳細
neutrality passes test
アッセイ
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
フォーム
crystals or chunks
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% insolubles
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
溶解性
H2O: 10%
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES記法
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Potassium oxalate monohydrate (POM) is a potassium salt of oxalic acid. Its crystal structure has been investigated by three-dimensional neutron diffraction studies.
アプリケーション
Potassium oxalate monohydrate may be used in the preparation of SBA-15 (Santa Barbara Amoprhous-15)- catalyst.
Potassium oxalate monohydrate may be used in the synthesis of bis(2,2"-bipyridine) (oxalato-O,O′)nickel(ii) tetrahydrate, a mononuclear mixed-ligand complex.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
223425-BULK:
223425-500G:4548173118338
223425-VAR:
223425-12KG:
223425-25G:4548173251196
223425-2.5KG:4548173118321
223425-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solid-state chemistry of nickel (II)-oxalate-amine systems. Synthesis, characterization and crystal structure of the bis (2, 2'-bipyridine)(oxalato-O, O') nickel (II) tetrahydrate.
Roman P, et al.
Polyhedron, 14(20), 2863-2869 null
EPR and optical absorption studies of vanadyl ions in potassium oxalate monohydrate.
Kripal R, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 392(1), 281-287 (2007)
Neutron diffraction refinement of the structure of potassium oxalate monohydrate.
Sequeira A, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 26(1), 77-80 (1970)
The influence of water on the dispersion of vanadia supported on silica SBA-15: A combined XPS and Raman study.
Hess C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(26), 9471-9479 (2007)
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient