Merck
1.05073
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2K2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
166.22 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-506-8
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-101.0% (oxidimetric)
形状
solid
有効性
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposition)
溶解性
392 g/L (anhydrous substance)
密度
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
かさ密度
700‑1100 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (oxidimetric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Neutrality: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Substances darkened by hot sulfric acid: passes test
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1