Merck
334049
Sigma-Aldrich
塩化金(III)
99%
別名:
トリクロロ金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AuCl3
CAS番号:
分子量:
303.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
SMILES記法
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化金(III)は、単斜晶系のルイス酸です。吸湿性で光に敏感な固体です。有機伝導性化合物にドープして、その伝導性を高めるために頻繁に利用されています。 また、有機合成の触媒や、さまざまな電気化学的用途のための金ナノ粒子を合成するための前駆体としても利用されています。
アプリケーション
塩化金(III)は、以下の用途に使用できます:
  • ペロブスカイト太陽電池の PEDOT:PSS と ITO の間にグラフェン保護層を形成するためのドーパントとして。ITO の保護とホール収集により、光電変換効率の向上に役立ちます。
  • OLED 用の可撓性透明電極の製造に。グラフェンの欠陥を補い、透過率に影響を与えることなく電流効率を向上させます。
  • 金ナノ粒子のグリーン合成の前駆体として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334049-5G:4548173136424
334049-BULK:
334049-500MG:4548173136417
334049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ligand-induced gold nanocrystal superlattice formation in colloidal solution.
Lin XM, et al.
Chemistry of Materials, 11(2), 198-202 (1999)
A comparative study of galvanic replacement reactions involving Ag nanocubes and AuCl2? or AuCl4?
Au L, et al.
Advanced Materials, 20(13), 2517-2517 (2008)
The crystal structure of gold(III) chloride.
Clark ES, et al.
Acta Crystallographica, 11, 284-288 (1958)
Synthesis and optical properties of cubic gold nanoframes
Au L, et al.
Nano Research, 1(6), 441-449 (2008)
Joy Sarkar et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 35(4), 637-643 (2011-10-20)
The development of an eco-friendly and reliable process for the synthesis of gold nanomaterials (AuNPs) using microorganisms is gaining importance in the field of nanotechnology. In the present study, AuNPs have been synthesized by bio-reduction of chloroauric acid (HAuCl(4)) using
資料
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
334049-500MG4061826737743
334049-5G4061835508631